Learn More
Bromate de potassium, + de 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
67.40€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BrKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.01 |
Numéro MDL | MFCD00011359 |
Clé InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
CID PubChem | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
Nom IUPAC | bromate de potassium |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338490
|
Thermo Scientific Acros
208855000 |
500 g | Flacon en plastique |
67.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10474335
|
Thermo Scientific Acros
208850025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
206.00€
2.50kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydationChemical Identifiers
7758-01-2 | |
167.01 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
bromate de potassium |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
Specifications
Potassium bromate | |
99+% | |
Incolore | |
99% min. (Iodometry) | |
KBrO3 | |
11,431 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
bromate de potassium | |
23673461 | |
167.01 | |
Extra pur | |
3.2700g/mL |
350.0°C | |
7758-01-2 | |
Liquide | |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
15, 7738 | |
Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.01 | |
CHEBI:38211 | |
≥99% | |
3.27 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EF8725000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium bromate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Hazard Statement
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only