Learn More
Borohydrure de potassium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
17.99€ - 1025.10€
Identifiants chimiques
CAS | 13762-51-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4K |
Poids moléculaire (g/mol) | 53.94 |
Numéro MDL | MFCD00011396 |
Clé InChI | ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium |
CID PubChem | 22892188 |
SMILES | [BH4-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10311394
|
Thermo Scientific Acros
196550050 |
5 g | Flacon en verre |
17.99€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646592
|
Thermo Scientific Acros
196551000 |
100 g | Flacon en verre |
90.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10123880
|
Thermo Scientific Acros
196555000 |
500 g | Flacon en verre |
319.59€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647934
|
Thermo Scientific Acros
196550025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
1025.10€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
13762-51-1 | |
53.94 | |
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N | |
22892188 |
BH4K | |
MFCD00011396 | |
potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium | |
[BH4-].[K+] |
Spécification
Potassium borohydride | |
98% | |
Blanc | |
98+% | |
KBH4 | |
04,398; 06,476; 08,407 | |
potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium | |
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N | |
bore(1-) potassique | |
22892188 | |
≥98% |
500.0°C | |
13762-51-1 | |
Poudre cristalline | |
BH4K | |
MFCD00011396 | |
15, 7737 | |
Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C) | |
[BH4-].[K+] | |
53.94 | |
53.93 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-360-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7525000
missing translation for 'tsca' : TSCA