Learn More
Bicarbonate de potassium, ≥, 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, Honeywell™
≥ 99,95 % de base de métaux à l’état de traces, 99,7-100,5 % de base sèche
129.61€ - 481.09€
Identifiants chimiques
CAS | 298-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CHKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.11 |
Numéro MDL | MFCD00011402 |
Clé InChI | TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 |
CID PubChem | 516893 |
ChEBI | CHEBI:81862 |
Nom IUPAC | hydrogénocarbonate de potassium |
SMILES | [K+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15675510
|
Honeywell Research Chemicals
431583-50G |
50 g | Flacon poly |
129.61€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15665510
|
Honeywell Research Chemicals
431583-250G |
250 g | Flacon poly |
481.09€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
298-14-6 | |
100.11 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
516893 | |
hydrogénocarbonate de potassium |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
CHEBI:81862 | |
[K+].OC([O-])=O |
Spécification
Potassium bicarbonate | |
298-14-6 | |
8 to 8.6 (at 20°C) | |
KHCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3 | |
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M | |
hydrogénocarbonate de potassium | |
516893 | |
100.12g/mol | |
Odorless | |
2.17g/cm3 at 20°C |
100°C to 120°C | |
Blanc | |
CHKO3 | |
MFCD00011402 | |
4535309 | |
In water 333g/L at 20°C | |
[K+].OC([O-])=O | |
100.11 | |
CHEBI:81862 | |
≥99.95% (trace metals basis) | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 206-059-0