Learn More
Tartrate antimonio-potassique sesquihydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
40.90€ - 410.04€
Identifiants chimiques
CAS | 28300-74-5 |
---|---|
Formule moléculaire | 1·5 H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 333.93 |
Numéro MDL | MFCD00167056 |
Synonyme | Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10174800
|
Thermo Scientific Acros
223801000 |
100 g | Flacon en verre |
40.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772841
|
Thermo Scientific Acros
223805000 |
500 g | Flacon en verre |
123.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10105363
|
Thermo Scientific Acros
223800025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
410.04€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28300-74-5 | |
333.93 | |
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate |
1·5 H2O | |
MFCD00167056 |
Spécification
Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate | |
99+% | |
Blanc | |
99% min. (Iodometry) | |
MFCD00167056 | |
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate | |
333.93 | |
≥99% | |
2.7% max. (105°C) |
100.0°C | |
28300-74-5 | |
Poudre cristalline fine | |
1·5 H2O | |
15, 691 | |
Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol | |
333.93 | |
Authentique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'rtecsNumber' : CC6825000
- Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only