Learn More
Antimonate de potassium trihydraté, >94 %, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12208-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | KSbO3·3H2O |
Numéro MDL | MFCD00150439 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.18 |
50 g |
101.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039524.30 |
250 g |
406.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12208-13-8 | |
KSbO3·3H2O | |
MFCD00150439 |
Spécification
Potassium Antimonate Trihydrate | |
Blanc | |
>94% | |
MFCD00150439 | |
Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate | |
262.90 (208.85 Anhydrous) |
12208-13-8 | |
Poudre | |
KSbO3·3H2O | |
1549 | |
Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol. | |
White powder |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-387-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Hexahydroxoantimonate de potassium
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P330-Rincer la bouche.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only