Learn More
Antimonate de potassium trihydraté, >94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318328
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Potassium antimonyl trihydrate is used as a detecting agent for sodium. It is used as a mordant/ fixing agent in leather and textile dying industries. It is also used as a analytical reagent and flux additive for electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12208-13-8
Formule moléculaire KSbO3·3H2O
Numéro MDL MFCD00150439
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Antimonate Trihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage >94%
Numéro UN 1549
Synonyme Potassium Pyroantimonate, Potassium Hexahydroxyantimonate
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 262.90 (208.85 Anhydrous)
Aspect White powder
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexahydroxoantimonate de potassium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.