Learn More
Acétate de potassium, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15638000
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium acetate
Point de fusion 292°C
Couleur Incolore
pH 7.5 to 8.5 (at 50.00g/L 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CH3COOK
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Poids de la formule 98.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Weak
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.57 g/cu.cm at 25°C