Learn More
Potassium, sulfuré, S 11,8 % min. sous forme de sulfure, Thermo Scientific Chemicals
Mélange composé de polysulfures de potassium et de thiosulfate de potassium
63.52€ - 185.93€
Identifiants chimiques
CAS | 39365-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | K4O3S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 300.57 |
Numéro MDL | MFCD00064604 |
Clé InChI | YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx |
CID PubChem | 56842985 |
Nom IUPAC | tétrapotassium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane;sulfanide |
SMILES | [S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041550.22 |
100 g |
63.52€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041550.36 |
500 g |
185.93€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potash is used in black/brown patina (copper, brass, bronze). Its use include decorative color effects on copper, brass, bronze and nickel. Sulfurated potash has been used in the treatment of acne and other skin disorders usually in the form of a lotion with zinc sulfate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39365-88-3 | |
300.57 | |
YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L | |
56842985 | |
[S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S |
K4O3S3 | |
MFCD00064604 | |
potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx | |
tétrapotassium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane;sulfanide |
Spécification
Potash | |
39365-88-3 | |
Morceaux | |
K4O3S3 | |
potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx | |
YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L | |
tétrapotassium;dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane;sulfanide | |
56842985 | |
Green chunks |
Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate | |
Vert | |
S 11.8% min as sulfide | |
MFCD00064604 | |
Soluble in water | |
[S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S | |
300.57 | |
Air sensitive; Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Potash, sulfated
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only