Learn More
Brady™ Tête de plot
This Post Top is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
8.30€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786675
|
Brady™
292247 |
Noir |
8.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796675
|
Brady™
292248 |
Rouge |
8.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706685
|
Brady™
292249 |
Blanc |
8.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Top only.
Spécification
60 mm | |
1 de chaque |