Learn More
Brady™ Plot et bases à remplir
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
117.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 40 mm |
---|---|
Hauteur (impériale) | 35.43 in. |
Hauteur (métrique) | 900 mm |
Quantité d’emballage | 4/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11701306
|
Brady™
256721 |
Rouge, blanc |
117.00€
1 pack |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11711306
|
Brady™
256722 |
Noir, jaune |
117.00€
1 pack |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741306
|
Brady™
256725 |
Blanc |
117.00€
1 pack |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761306
|
Brady™
256729 |
Rouge |
117.00€
1 pack |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Posts and Fillable Bases.
Spécification
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4/boîte |