Learn More
Smiths Medical Tubulure en PVC Portex™
Recommandée pour les applications où une tubulure flexible et légère est nécessaire. Tubulure en PVC Smiths Medical™ Portex™ de couleur translucide.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PVC
Longueur totale (métrique) 30 m
Température min. de fonctionnement (métrique) 136°C
Couleur Translucide
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Se courbe facilement autour des coins et obstructions
  • Nécessite un minimum de connexions
  • Résiste à la stérilisation à 136°C
  • Qualité médicale et chirurgicale
Spécification
Spécification
Autoclavable
30 m
Translucide
136°C
PVC
136°C
Flexible
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Smiths Medical Tubulure en PVC Portex™