Learn More
Smiths Medical Tubulure en PEBD à alésage fin Portex™
Offre douceur, faible poids et excellente résistance aux produits chimiques dans le laboratoire. La tubulure en PEBD à alésage fin Smiths Medical™ Portex™ a un alésage lisse pour faciliter le nettoyage.
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Longueur totale (métrique) | 30 m |
Allongement | 4.5 |
À utiliser avec (application) | Pour le revêtement de fibres de verre délicates dans le secteur des télécommunications |
Description
- Légère et flexible
- De couleur translucide
- La qualité chirurgicale non toxique permet de minimiser les traumatismes lorsqu’elle est utilisée in vivo
- Peut être utilisée pour le revêtement de fibres de verre dans le secteur des télécommunications
Spécification
Non autoclavable | |
30 m | |
Pour le revêtement de fibres de verre délicates dans le secteur des télécommunications | |
1/boîte | |
Translucide | |
80°C |
Polyéthylène | |
4.5 | |
-20°C | |
Stérile | |
Flexible |