Learn More
Ohaus™ Balances portatives Traveler™
De petites balances pratiques offrant des résultats de pesée précis et fiables. Les balances portatives Ohaus™ Traveler™ sont dotées d’un pare-vent unique avec la fonction Weigh-Thru pour l’utilisation et sont empilables pour le stockage. Disponibles en plusieurs capacités.
Marque:  Ohaus™ 72202486
Code produit. 11741268
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pLes balances portatives Travelertrade; se distinguent par leur pare-vent unique. La conception Weigh-Thru protège la cellule de charge de tout élément perturbateur pour garantir la précision de la pesée. Associant performances et fonctionnalités, les balances Traveler présentent un excellent rapport qualité / prix pour toutes les applications de pesée de base./pullistrongPare-vent Weigh-Thru :/strong dotées d’une pièce centrale facile à retirer offrant une protection contre les environnements difficiles tout en maintenant la vitesse de pesée/lilistrongEmpilable :/strong le pare-vent unique a été conçu pour le stockage et permet d’empiler les balances lorsqu’elles ne sont pas utilisées/lilistrongNacelle de pesée intégrée :/strong la pièce centrale du pare-vent peut être retirée et retournée pour offrir une nacelle de pesée/lilistrongConnectivité USB ou RS232 :/strong dotées d’options d’interface faciles à installer qui permettent d’envoyer les données des pesées vers une imprimante Ohaus ou un PC/lilistrongPile ou alimentation secteur :/strong utilisent quatre (4) piles AA avec arrêt automatique ou peuvent être utilisées à l’aide du bloc d’alimentation CA inclus/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
OIML F2 ou ASTM classe 4
Balance électronique, TA1501
LCD
Gramme, Newton
Pare-vent, adaptateur secteur, crochet de pesée, blocage de transport, support de protection, interrupteur de blocage manuel
Boîtier en ABS, bac en acier inox
Carré
3,000 s
Balance électronique portable
224,00 x 149,00 x 73,000 mm
224,00 mm
149,00 mm
2,90 in
8,80 in
123 mm
Adaptateur secteur (inclus), 4 piles AA (vendues séparément)
RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire)
1500 g
0,100000 g
En salle de classe, en laboratoire
0,100000 g
TA1501
0,100000 g
10°C à 40°C
224 x 149 x 73 mm
8,80 in
5,90 in
124 mm
73,000 mm
224,00 mm
1,3 kg