Learn More
Ohaus™ Balance électronique portable
Brand: Ohaus™ 72202484
This item is not returnable.
View return policy
Description
Balance portable Traveller• Balance Traveller
• Inclus poids de calibrage
Specifications
OIML F2 ou ASTM classe 4 | |
Balance électronique, TA301 | |
LCD | |
Gramme, Newton | |
0,100000 g | |
TA301 | |
3,000 s | |
Balance électronique portable | |
224,00 x 149,00 x 73,000 mm | |
224,00 mm | |
149,00 mm | |
73,000 mm | |
224,00 mm | |
Adaptateur secteur |
RS232 (disponible en tant qu’accessoire) USB (disponible en tant qu’accessoire) | |
300 g | |
0,100000 g | |
En salle de classe, en laboratoire | |
Boîtier ABS | |
0,100000 g | |
10°C à 40°C | |
224 x 149 x 73 mm | |
8,80 in | |
5,90 in | |
2,90 in | |
8,80 in | |
120 mm |