Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’incinération en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’incinération en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir de porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 33D/2
Code produit. 15222179
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
Plat
Porcelaine
Boîte d’incinération
Lisse
37 mm
5 ml
Rond
Laboratoires
10 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers