Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’incinération en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’incinération en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir de porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ 109/6A
Description
Forme peu profonde. Modèles de 175 ml émaillés, sauf le rebord, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure.Spécification
640 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
64 mm |
Porcelaine | |
Boîte d’incinération | |
Lisse | |
160 mm |