Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’incinération en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’incinération en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir de porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque: Haldenwanger™ 33D/3
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Plat | |
Rond | |
Laboratoires | |
42 mm |
Porcelaine | |
Boîte d’incinération | |
Lisse |