Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir de Hirsch en porcelaine
Avec plaque de filtration perforée fixe
Marque: Haldenwanger™ 126/4/0A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Avec plaque de filtration perforée fixe
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Porcelaine | |
13mm | |
1 de chaque |
13mm | |
Avec plaque de filtration fixe | |
Entonnoir Hirsch |