Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisé.
Marque: Haldenwanger™ 109/7B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Rond | |
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Lisse | |
200 mm |
1000 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
80 mm |