Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisé.
Marque: Haldenwanger™ L 888/00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Modèles de 175 ml émaillés, sauf le rebord, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure.Spécification
Plat | |
Porcelaine | |
Capsule d’évaporation | |
Lisse | |
50 mm |
10 ml | |
Rond | |
Laboratoires | |
11 mm |