Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisé.
Marque: Haldenwanger™ 109/10
175.14 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Avec bec verseur pour faciliter le versement
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Plat | |
Porcelaine | |
110 mm |
3400 ml | |
Capsule d’évaporation | |
310 mm |