Learn More
Avignon Ceramic Entonnoir Buchner en porcelaine
Cet entonnoir Buchner en porcelaine est conçu pour une filtration rapide et peut supporter des températures élevées.
Marque: Avignon Ceramic 12706
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étanche aux liquides et aux gaz
- Chimiquement neutre
- Haute résistance aux chocs thermiques et physiques
Spécification
80 mm | |
Porcelaine | |
135 mm | |
1100°C |