Learn More
Rogo-Sampaic Entonnoirs Büchner en porcelaine Fisherbrand™
Excellents pour la séparation des liquides et des solides en laboratoire. Les entonnoirs Büchner en porcelaine offrent une méthode de filtration assistée par pression rapide et facile.
Marque:  Rogo-Sampaic PNF016
Code produit. 11707345
  • 633.00€ / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Porcelaine blanche
  • Disponibles dans un large éventail de volumes et de diamètres de filtres
  • Les applications comprennent la collecte de composés recristallisés
  • Excellente résistance chimique et thermique
Spécification
Spécification
4200 ml
240 mm
117 mm
Entonnoir Buchner
Porcelaine
240 mm
1 unité