Learn More
Kartell™ Bac de coloration de lames POM
Colorez jusqu’à 25 lames avec un bacpolyvalent qui peut également être utilisé comme boîte d’expédition. La cuve à coloration de lames Kartell™ POM est construite en POM et peut accueillir jusqu’à 25 lames.
Marque: Kartell™ 0110100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Stain up to 25 slides with a versatile trough that can also be used as a mailing box. Kartell™ POM Slide Staining Trough is constructed of POM and designed to hold up to 25 slides.
- Peut contenir jusqu’à 25 lames
- Accueille un rack Kartell™ 1100
- Peut également être utilisé comme boîte d’expédition
Spécification
Bac à coloration | |
Lames | |
52,4mm |
25 | |
88 x 100,8 x 52,4mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Bac de coloration de lames POM > Hauteur : 52,4mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu