Learn More
Cytiva Connecteurs de tubulure mâle M6
Connecteurs de tubulure M6 fabriqués avec matériaux en plastique durables pour une utilisation dans les systèmes de pompes chromatographiques. Les connecteurs de tubulure Cytiva M6 sont disponibles en raccords à embase mâle, sans bride et avec raccord d’extrémité.
Marque: Cytiva 18-1017-98
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour empêcher l’air de pénétrer dans une pompe du système de chromatographie, les connexions de tubulure à la pompe et aux entrées doivent être serrées et sécurisées.- Connecteur mâle, sans bride
- Connecteur mâle : Diam. interne 3,3mm
- Raccord d’extrémité mâle : Diam. interne 2 mm
Spécification
Connecteur de tubulure | |
2/boîte | |
Systèmes de pompes chromatographiques, tubulure |
M6 mâle sans bride | |
POM, FPM, polypropylène |