Learn More
Cytiva Connecteurs de conditionnement POM/EPDM
Connecteurs de colonne pour applications de chromatographie par filtration sur gel
112.00€
Spécification
Type | Connecteur de conditionnement |
---|---|
Température (métrique) Max | 60°C |
Matériau | POM, EPDM |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10392730
|
Cytiva
18-1153-44 |
Pour une utilisation avec des colonnes XK 16 |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10630581
|
Cytiva
18-1153-45 |
Pour une utilisation avec des colonnes XK 26 |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce connecteur de conditionnement est utilisé pour connecter une autre colonne, utilisée comme réservoir de conditionnement, à une colonne XK 16 ou XK 26 pour obtenir un emballage efficace. Un lit de milieu bien conditionné est essentiel pour obtenir des résultats optimaux dans toutes les formes de chromatographie liquide, en particulier dans la filtration sur gel. Le connecteur de conditionnement facilite l'obtention d'un lit de filtration sur gel bien conditionné et d'autres milieux dans les colonnes XK 16 et XK 26, et est particulièrement pratique pour un conditionnement rapide et facile des milieux d'affinité, IEX et HIC à des hauteurs de lit courtes.Spécification
Connecteur de conditionnement | |
60°C | |
POM, EPDM |