Learn More
VITLAB™ Forceps à bout arrondi POM
Permet d’attraper et de tenir de petits objets facilement et en toute sécurité. Les forceps à pointe arrondie en POM VITLAB™ possèdent une pointe arrondie et un corps rainuré pour une préhension optimale. Ils sont fabriqués en polyoxyméthylène (POM) pour ses grandes propriétés d’élasticité, durabilité et résistance chimique. Boîtes de cinq forceps disponibles en deux tailles.
Marque: VITLAB™ 68299
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pinces à dissection sans verrouillage sont conçues pour saisir et tenir de petits objets aux endroits que les doigts ne peuvent pas atteindre ou lorsqu’un niveau supérieur de stabilité de préhension ou de manipulation stérile est nécessaire. Ces pinces brucelles jaunes en polyoxyméthylène sont conçues pour une manipulation optimale des objets.- Les extrémités arrondies et émoussées garantissent une préhension sûre des petits objets
- Les rainures sur l’extérieur offrent une préhension optimale pour une manipulation sûre
- Les forceps longs (180 et 250 mm) offrent une bonne portée pour une utilisation avec le transfert et la décantation
- En polyoxyméthylène (POM) durable
- Grande élasticité pour un fonctionnement facile
- Utilisable avec des alcools aliphatiques, de l’éther, des aldéhydes, des hydrocarbures, des cétones et des alcalis
- Non recommandé pour une utilisation avec des esters, des acides et des agents oxydants ou dans un micro-ondes
- Autoclavable pour le nettoyage / la stérilisation (un autoclavage fréquent peut réduire la stabilité mécanique)
Spécification
Arrondi | |
POM | |
Forceps, dissection sans verrouillage | |
Mise en bouteille et décantation |
5/boîte | |
180 mm | |
Jaune | |
Rainures à l’extérieur |