Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
Utilisez moins de solvants et optimisez le contrôle et la cohérence des procédés au cours des applications de nettoyage universelles et critiques. Les lingettes Contec™ Polywipe-C sont saturées avec une solution 100 % IPA ou 70 % isopropanol /30 % eau déionisée.
Marque: Contec™ PSCS0012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les lingettes légères comportent des bords scellés au laser. Elles sont blanchies et saturées dans un environnement Contec de classe ISO 4 afin que les niveaux en particules, fibres et résidus extractibles soient le plus bas possible
- Lingettes texturées efficaces, mais qui assurent un nettoyage sans rayures
- Faites en maille texturée 100 % polyester
- Saturées avec une solution 100 % IPA ou 70 % isopropanol /30 % eau déionisée
- Réduction des COV associés à l’IPA
- Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
Spécification
Lingettes PolyWipe-C | |
30 cm | |
30 cm | |
Single-use | |
Idéal pour le nettoyage des outils, instruments et autres équipements | |
70% IPA/30% eau DI |
12 in | |
12 in | |
Non autoclavable | |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
1-ply | |
Non stérile |