Learn More
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents
Code produit. 10619173
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Polyvinylpyrrolidone, > -95 %, C6H9NO, numéro CAS 9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-éthényl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidine-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500 g
Polyvinylpyrrolidone, > -95 %, C6H9NO, numéro CAS 9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-éthényl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidine-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500 g
Polyvinyle Pyrrolidone est un composant du réactif de Denhardt, couramment utilisé dans les procédures d’hybridation des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
pH 3 to 7
Forme physique Solide
Point de fusion 100°C
Cendre 0.05% max.
Plage de pourcentage du dosage ≥95 %
Notes de pourcentage du dosage (base sèche)≥95 %
Merck Index 15, 7814
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté ≥95%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly