Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. moyen 8,000, K16-18, Thermo Scientific Chemicals
148.00€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9003-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H9NO)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.14 |
Numéro MDL | MFCD01076626 |
Clé InChI | WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone |
CID PubChem | 6917 |
ChEBI | CHEBI:82551 |
Nom IUPAC | 1-éthénylpyrrolidine-2-one |
SMILES | *-CC(-*)N1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10134760
|
Thermo Scientific Acros
227465000 |
500 g | Flacon en plastique |
148.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10114333
|
Thermo Scientific Acros
227460025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
306.00€
2.50kg |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9003-39-8 | |
111.14 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
6917 | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one |
(C6H9NO)n | |
MFCD01076626 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
CHEBI:82551 | |
*-CC(-*)N1CCCC1=O |
Spécification
Polyvinylpyrrolidone | |
K16-18 | |
9003-39-8 | |
130.0°C | |
MFCD01076626 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one | |
6917 | |
>215°C | |
Positive | |
5% Max. (K.F.) |
Blanc ou blanc / jaune | |
3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) | |
Poudre ou paillettes | |
(C6H9NO)n | |
15, 7814 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether | |
*-CC(-*)N1CCCC1=O | |
111.14 | |
CHEBI:82551 | |
11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC) | |
Authentique |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
HYGROSCOPIC
missing translation for 'rtecsNumber' : TR8250000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only