Learn More
Cytiva Hotte en polychlorure de vinyle
Cette hotte riche, robuste, fiable, en polychlorure de vinyle présente un éclairage fluorescent pour tubes.
5490.00€ - 6160.00€
Spécification
Type de produit | Hotte de laboratoire |
---|---|
Type d’éclairage | Tube fluorescent à reflets |
Matériau | PVC |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12596596
|
Cytiva
2642 |
150 cm |
5520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12592387
|
Cytiva
2647 |
120 cm |
5490.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12506606
|
Cytiva
2649 |
180 cm |
6160.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Hotte filtrante en polychlorure de vinyle avec éclairage fluorescent pour tubes
- PVC Sorbridge standard (= hotte filtrante de registre)
- Panneau arrière en PVC sur toute la largeur de la hotte filtrante
- Guidez l’air vers haut et en bas
- Utilise tous les types de solvants, produits volatils, poudres, condensation
Spécification
Hotte de laboratoire | |
Tube fluorescent à reflets | |
PVC | |
1 de chaque |