Learn More
Alcool polyvinylique, entièrement hydrolysé, 99,0 à 99,8 %, BAKER™, J.T.Baker™
Code produit. 15547744
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinyl Alcohol
Note relative au nom Fully Hydrolyzed
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD00081922
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Quantité 1 kg
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nom IUPAC éthénol
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
CID PubChem 11199
Poids de la formule 77,000 to 79,000
Point d’éclair 79.00°C
Pourcentage de pureté 99.0 to 99.8%
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large