Learn More
Alcool polyvinylique, 98-99 % hydrolysé, poids moléculaire élevé, Thermo Scientific Chemicals
24.12€ - 123.62€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 44.05 |
Numéro MDL | MFCD00081922 |
Clé InChI | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval |
CID PubChem | 11199 |
Nom IUPAC | éthénol |
SMILES | OC(-*)C-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041243.14 |
25 g |
24.12€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041243.22 |
100 g |
47.13€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11359617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041243.36 |
500 g |
123.62€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Polyvinyl alcohol is used in food industries as a binding and coating agent. Its viscosity favors the application as coating agent to tablets and capsules. Mixed-matrix membrane prepared by dispersion of NaA zeolite particles is used to study the pervaporative separation of water-butanol mixtures. Polyvinyl alcohol /gelatin based biocompatible polymeric scaffolds have been developed for 3D cancer models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-89-5 | |
44.05 | |
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N | |
11199 | |
OC(-*)C-* |
(C2H4O)n | |
MFCD00081922 | |
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval | |
éthénol |
Spécification
Polyvinyl alcohol | |
9002-89-5 | |
(C2H4O)n | |
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval | |
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N | |
éthénol | |
11199 | |
Odorless |
High molecular weight, Hydrolyzed | |
Solide | |
MFCD00081922 | |
Soluble in water. | |
OC(-*)C-* | |
44.05 | |
98 to 99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only