Learn More
Acétate de polyvinyle, M.W. ca 50,000, Thermo Scientific™
26.40€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS 9003-20-7
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00084457
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11400683
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12732.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11410683
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12732.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11420683
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12732.0E
2500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
9003-20-7
86.09
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
7904
Acétate d’éthényle
(C4H6O2)n
MFCD00084457
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CHEBI:46916
CC(=O)OC(-*)C-*
Spécification
Polyvinyl acetate
(C4H6O2)n
vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Acétate d’éthényle
7904
≈50,000
9003-20-7
MFCD00084457
Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons.
CC(=O)OC(-*)C-*
86.09
CHEBI:46916
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante