Learn More
Sièges en polyuréthane
240.72€ - 245.82€
Spécification
Réglable | Hauteur |
---|---|
Diamètre (métrique) du siège | 610 mm |
Matériau de la monture | PVC |
Type de cadre | 5 branches |
Hauteur (métrique) | 603 à 858 mm |
Description
Selle assis/debout polyuréthane• Réduit la fatigue
• Bonne résistance aux chocs et produits chimiques
• Assise inclinable
• Hauteur réglable par vérin pneumatique
• Pour postes de travail où la station debout est requise
• Selle assis/debout avec mécanisme d'inclinaison, réduit la fatigue de l'utilisateur: jambes lourdes, problème de lombaire
• Selle paillasse avec dossier utilisable en position dorsale ou ventrale idéale pour travailler au dessus de la paillasse
• Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins
• Selle assis/debout PU
Spécification
Hauteur | |
PVC | |
603 à 858 mm | |
Siège |
610 mm | |
5 branches | |
1Chaque | |
PUR |