Learn More
Sièges en PUR
275.00€ - 287.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour paillasse |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Siège |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11985105
|
mb2
ADP |
480 mm |
284.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11917834
|
mb2
AP1B2D1NE3 |
700 mm |
277.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11907264
|
mb2
AP3XB1D1NE3 |
540 mm |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11927264
|
mb2
AP3XB2D1NE3 |
660 mm |
275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Siège polyuréthane
- Assise galbée, dossier en forme de tulipe ergonomique
- Mousse de polyuréthane épaisse, souple et antidérapante
- Résiste aux chocs, coupures, brûlures, huiles, bases, acides et solvants
- Entretien et nettoyage aisé
- Assise/dossier en mousse de polyuréthane ergonomique et antidérapante
- Conçu pour éviter les effets d'échauffement et de transpiration
- Assis/debout, assise inclinable ±15° et rotative 16° à droite et à gauche, hauteur réglable par crémaillère
- Dossier fixe = réglable en profondeur. Dossier réglable = en profondeur et inclinaison, pour contact permanent
- Hauteur siège réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
- Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
- Repose-pieds en option
- Dossier asynchrone
- Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
- Dossier asynchrone
Spécification
Pour paillasse | |
1 de chaque | |
Siège |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sièges en PUR