Learn More
Siège ESD en polyuréthane
Marque: mb2 245B1D2E2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Siège antistatique
- Vérin en acier chromé à gaz
- Piétement 5 branches en aluminium poli
- Siège noir roulettes ESD
Spécification
Chaise ESD | |
560 mm | |
1 de chaque | |
PUR |
Oui | |
Roulettes | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Siège ESD en polyuréthane > Accueillent les articles suivants : Roulettes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu