Learn More
Kinematica Disperseur manuel Polytron™ PT 1300 D
Choisissez l’homogénéiseur Polytron PT 1300 D KINEMATICA pour répondre aux besoins de votre laboratoire. Cet homogénéiseur polyvalent portatif associe qualité, commodité et hautes performances pour un traitement rapide et reproductible des échantillons et une uniformité constante d’échantillon à échantillon.
2955.00€
Spécification
Plage de volume (impériale) | 0,003 à 3,381 oz |
---|---|
Plage de volume (métrique) | 0,1 à 100 ml |
Dimensions (L x l x H) | 8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm) |
Hauteur (impériale) | 1,77 po |
Hauteur (métrique) | 4,5 cm |
Requires: Générateurs (vendus séparément ; voir les accessoires Polytron)
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10764233
|
Kinematica
11010030 |
230 V, 50/60 Hz |
2955.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Choisissez l’homogénéiseur Polytron PT 1300 D KINEMATICA pour répondre aux besoins de votre laboratoire. Cet homogénéiseur polyvalent portatif associe qualité, commodité et hautes performances pour un traitement rapide et reproductible des échantillons et une uniformité constante d’échantillon à échantillon.
Cet homogénéisateur, qu’il soit portable ou monté sur un support, est idéal pour un traitement rapide de petits volumes et quantités d’échantillons. Le faible poids du PT 1300 D facilite les utilisations répétées et les déplacements. La fonction de sauvegarde de la vitesse souhaitée assure des homogénéisations répétitives et reproductibles. Lorsque l’unité est éteinte, la dernière vitesse sauvegardée est enregistrée. Il existe différents styles d’agrégats en acier inox (disponibles séparément) allant de 3 mm de diamètre pour les volumes pouvant atteindre 0,01 ml, à 12 mm de diamètre pour les volumes pouvant atteindre 250 ml. En cas de risque de contamination croisée d’un échantillon à un autre, choisissez des agrégats synthétiques jetables de 7 mm ou 12 mm de diamètre (disponibles séparément).
- Moteur basse tension 24 V 100 W avec transformateur de sécurité
- Commande de vitesse de 2 000 à 30 000 tr/min
- Des vitesses de pointes d’agrégats allant jusqu’à 14 m/s produisent les particules les plus fines possible
- La vitesse demeure constante même lorsque la viscosité change
- Le démarrage progressif évite les éclaboussures de l’homogénat à partir du récipient à échantillons
- Fusible thermique de protection contre les surcharges
- Interfaces PC (RS 232 et USB)
- Fonction MÉMO de la vitesse mémorisée
- Clavier à membrane pour la saisie des paramètres par effleurement d’un seul doigt et un nettoyage facile
- Conception conviviale
- Remplacement d’agrégats à l’aide d’un raccord rapide à touche d’une main
- Divers modèles d’agrégats de dispersion faciles à nettoyer et adaptés à de nombreuses applications différentes (la pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN / ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires)
Spécification
0,003 à 3,381 oz | |
8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm) | |
4,5 cm | |
21 cm | |
4 cm | |
Idéal pour la pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN/ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires | |
PT 1300 D | |
32°F à 104°F |
0,1 à 100 ml | |
1,77 po | |
8,26 po | |
1,57 po | |
LED | |
Homogénéisateur portatif, générateur en acier inoxydable 5, 7, 12 mm et générateur à usage unique 7 mm | |
1 de chaque | |
0°C à 40°C |