Learn More
Buerkle™ Cuillères volumétriques en polystyrène
La capacité est gravée dans la poignée de la cuillère. Disponible en une série de 8 cuillères volumétriques ou séparées en sachets de 100 cuillères volumétriques.
Marque: Buerkle™ 5334-0005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En PS, bleu
- Forme arrondie, vidage facile
Spécification
Cuillères volumétriques | |
Polystyrène | |
0,5 ml | |
Bleu |