Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles
Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d’échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.
Marque: Fisherbrand™ FB55147
Description
Semi-micro cuvette en polystyrène jetable.- Capacité de 1,6 ml
- Transparence d’environ 90 % entre 400 nm et 800 nm
- Intervalle de 336 à 850 nm
- Trajet optique : 10 mm
- Dimensions : 12. 5 mm x 45 mm
Spécification
Cuve semi-micro | |
1,6 mL | |
10 mm | |
45 mm |
Oui | |
Polystyrène | |
400 à 800 nm | |
12,5mm |