Learn More
Brand™ Récipient pour échantillons en polystyrène
Fabriqués en polystyrène transparent. Les récipients d’échantillons en polystyrène BRAND™ sont à utiliser avec l’analyseur BRAND™ Technicon™. Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Marque: Brand™ 115017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polystyrène transparent.
- À utiliser avec l’analyseur Technicon™
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
17 mm (haut), 13,3 mm (bas) | |
4 ml | |
1000 | |
38 mm |