Learn More
Kartell™ Tige en polystyrène
La tige en polystyrène Kartell™ est une tige résistante aux chocs jetable pour le détachement et l’extraction des caillots.
Marque: Kartell™ 0265200
12.83 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Jetable
- Résistance aux chocs
- Fabrication en PS
- Convient au détachement et à l’extraction des caillots