Learn More
Brand™ Boîte de Petri en polystyrène avec couvercle
Les boîtes et les couvercles sont assemblés de façon robotisée afin de réduire le risque de contamination.
Marque: Brand™ 452015
294.24 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PS.
- Sans orifice d’aération
- Boîte de 1620, 108 sachets de 15
Spécification
Transparent | |
PS | |
1620 | |
16 mm |
Jetable | |
Rond | |
108 sachets de 15 | |
55 mm |