Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Boîte de Petri en PS
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 06139-00
195.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21955" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Spécification
Single-use | |
Round | |
Petri Dish | |
500/Cs. | |
100 x 15 mm (3.9 x 0.6 in.) | |
0.6 in. | |
100 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags | |
15 mm | |
3.9 in. |