Learn More
Greiner Bio-One Récipient polyvalent en polystyrène
Les récipients polyvalents en polystyrène Greiner Bio-One™ offrent une excellente clarté optique et conviennent à une large gamme d’applications de collecte et de stockage d’échantillons en laboratoire.
Marque: Greiner Bio-One 217111
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellentes propriétés optiques
- Convient à une large gamme d’applications de stockage et de collecte d’échantillons
- Fournis avec des bouchons lamella-grip pour une sécurité d’échantillon supplémentaire
- Bases plates
Spécification
68 mL | |
PS | |
Lamelle Push-fit en plastique |
82 mm | |
Non stérile | |
Tube à échantillons |