Learn More
Kartell™ Boîte pour lames de microscope en polystyrène
Fabriquée en HIPS pratiquement incassable. Les boîtes pour lames de microscope en PS Kartell™ sont conçues pour le stockage et la classification minutieux des lames de microscope.
Marque: Kartell™ 0027600
35.46 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21790" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les fentes sont bien espacées pour une manipulation aisée des lames 76 x 26 mm
- Les fentes sont clairement numérotées et peuvent être référencées à l’aide de la carte d’identification correspondante
- Les couvercles sont totalement amovibles
- Haut et arrière clairement indiqués
- Les boîtes 50 et 100 emplacements ont des ergots de positionnement pour empilement des boîtes
Spécification
25 | |
25 | |
25 lames | |
Couvercle et carte indexée | |
Oui |
Gris | |
83 mm | |
38 mm | |
PS | |
98 mm |