Learn More
Kartell™ Récipients pour matières fécales
Conçus pour le prélèvement et la distribution de matières fécales. Les récipients pour matières fécales Kartell™ sont en PS transparent avec un bouchon en PP.
Marque:  Kartell™ 0060000
Code produit. 10255281
  • 162.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le bouchon comprend une petite pelle pour faciliter la manipulation des échantillons
  • Homologué CE-IVD