Learn More
Biochrom Cuves en polystyrène jetables 10 mm
Cellules jetables en polystyrène avec une longueur de trajet optique 10 mm. Volume minimum 2,5 ml. Disponibles en boîtes de 100.
Marque: Biochrom 80-2084-11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuve jetable en polystyrène
- Longueur de trajet optique de 10 mm
- Volume utile 2,5 ml
- S’adapte aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- À utiliser avec Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
- 100/boîte
Spécification
Non-sterile | |
Oui | |
Polystyrène | |
10 mm | |
45 mm | |
12.7 mm | |
Rectangle |
Thérapie | |
1,5 ml | |
100/paquet | |
325 to 1100 nm | |
Spectrophotometer, Photometer | |
Photometric Measurement |