Learn More
Polystyrène, atactique, Thermo Scientific Chemicals
37.08€ - 154.77€
Identifiants chimiques
CAS 9003-53-6
Formule moléculaire (C8H8)n
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00084450
Clé InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CID PubChem 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11405290
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044537.09
10 g
37.08€
10g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11415290
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
044537.18
50 g
154.77€
50g
Expédition estimée: 04-12-2024
Description
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9003-53-6
104.15
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
7501
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1
(C8H8)n
MFCD00084450
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CHEBI:27452
Spécification
Polystyrene
9003-53-6
(C8H8)n
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
ethenylbenzene
7501
125,000-250,000
Atactic
Billes
MFCD00084450
Insoluble in water.
*-CC(-*)C1=CC=CC=C1
104.15
CHEBI:27452
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante