Description
- Protège les objets petits et fragiles de la casse ou de tout autre dommage
- S’adapte à la plupart des tiroirs standard ou emplacements de stockage sur bancs et étagères
- Dimensions :
- Dimensions globales (L x l x H) : 460 x 307 x 63 mm
- Compartiments (L x l) :
- 2 compartiments mesurent 430 x 80 mm
- 1 Compartiment mesure 430 x 110 mm
Spécification
460 x 307 x 63 mm | |
63 mm | |
PS | |
307 mm | |
18.1 in. | |
Rectangulaires | |
Not Autoclavable |
White | |
460 mm | |
Plateau à tiroirs | |
Petit matériel de laboratoire | |
2.5 in. | |
12.1 in. |